Learn More
Haldenwanger™ Pilons en porcelaine
Click to view available options
Longueur (métrique):
115mm
150mm
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées
- Excellente résistance chimique
- La porcelaine de laboratoire est conforme à la norme DIN EN 60672-3, groupe C100, type C110
Spécification
Spécification
| Finition | Non vitrifié |
| Diamètre (métrique) externe | 24mm |
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | Porcelaine |
| Longueur (métrique) | 115mm |