Learn More
Haldenwanger™ Mortiers en porcelaine
Fabriqués en porcelaine pour des conditions d’usure élevées. Les mortiers en porcelaine Haldenwanger™ fournissent une surface rugueuse pour le broyage des matériaux afin d’obtenir une poudre fine.
Marque:  Haldenwanger™ L 55/5/RAUH
Code produit. 11990897
  • 55.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Bec verseur facilitant le versement
  • Pour une utilisation avec les pilons Haldenwanger™
  • Disponibles en plusieurs tailles pour répondre aux besoins en matière de concassage, de broyage et de mélange dans un laboratoire
Spécification
Spécification
400mL
125mm
Porcelaine
Rugueux à l’intérieur, vitrifié à l’extérieur
Mortier