Learn More
Haldenwanger™ Creusets de fusion en porcelaine à forme moyenne
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10mL
100mL
200mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
- Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Finition | Intérieur et extérieur émaillés à l’exception de la base |
| Capacité (métrique) | 200mL |
| Diamètre (métrique) externe | 80mm |
| Hauteur (métrique) | 65mm |
| Product Type | Creuset de fusion |