Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir de Hirsch en porcelaine
Avec plaque de filtration perforée fixe
37.42€ - 57.00€
Spécification
Matériau | Porcelaine |
---|---|
Comprend | Avec plaque de filtration fixe |
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Entonnoir Hirsch |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la plaque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) de la plaque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10717211
|
Haldenwanger™
126/5/0 |
9mm | 45 mm |
42.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12388567
|
Haldenwanger™
126/4/0A |
13mm |
57.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10190131
|
Haldenwanger™
126/4/0 |
11mm | 56 mm |
37.42€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec plaque de filtration perforée fixe.Spécification
Porcelaine | |
Avec plaque de filtration fixe | |
1 de chaque | |
Entonnoir Hirsch |