Learn More
Porcelaines Avignon™ Creusets en porcelaine de forme haute
Code produit. 11718483
Click to view available options
Capacité (métrique):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250mL
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 11718483
Marque: Porcelaines Avignon™ 11205
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chauffez et refroidissez les substances en laboratoire à l’aide des creusets en porcelaine de forme haute Porcelaines Avignon™. Ils sont disponibles en différentes capacités.
  • Parois hautes
  • Résistent à des températures élevées et à des changements de température rapides
  • Porcelaine
Spécification
Matériau Porcelaine
Capacité (métrique) 30mL
Diamètre (métrique) externe 40mm
Hauteur (métrique) 45mm
Product Type Creuset