Learn More
Haldenwanger™ Creusets de Gooch en porcelaine
Click to view available options
Capacité (métrique):
25mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Informations sur la commande
Diamètre métrique externe
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Capacité (métrique) | 25mL |
| Diamètre (métrique) externe | 42mm |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Product Type | Creuset de Gooch |