Learn More
Haldenwanger™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Code produit. p-8008155
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 ml
10 ml
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10606631
Marque: Haldenwanger™ L 109/4/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces capsules pour une grande variété d’applications. Les capsules d’évaporation en porcelaine Haldenwanger™ possèdent une finition interne lisse, fabriquées à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisé.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Laboratoires
Finition intérieure Lisse
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 50 mm