Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ L 131/2
Code produit. 12380689
  • 16.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Modèles de 175 ml émaillés, sauf le rebord, les modèles de 1 000 ml et plus sont émaillés, à l’exception de la base extérieure.
Spécification
Spécification
30 ml
Rond
24 mm
Porcelaine
Cuvette d’évaporation
58 mm