Learn More
Haldenwanger™ Plaques de dessiccation en porcelaine
Utilisez ces plaques pour une variété d’applications. Les plaques pour dessiccateur en porcelaine Haldenwanger™ arborent une finition interne lisse et sont fabriquées en porcelaine de laboratoire optimisé.
Marque: Haldenwanger™ 119C/140
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
140 mm | |
1 unité | |
Disque de dessiccateur | |
Porcelaine |