Learn More
Haldenwanger™ Casseroles en porcelaine
Marque: Haldenwanger™ 17/000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
140 ml | |
Rond | |
35 mm |
Porcelaine | |
Casserole | |
63 mm |