Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Code produit. p-8000239
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diamètre (métrique) de la plaque:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10433281
Marque: Haldenwanger™ L 127C/0A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu en porcelaine émaillée pour une excellente résistance chimique et thermique. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ constituent un excellent choix pour une filtration rapide.
En porcelaine vitrifiée pour son excellente résistance thermique et chimique. Les entonnoirs Buchner en porcelaine Haldenwanger™ offrent un choix de premier ordre pour une filtration rapide.
  • Côtés verticaux
  • Disponible en plusieurs tailles pour répondre à de nombreux besoins de filtration
  • Plaque de filtration perforée fixe
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Porcelaine
Diamètre (métrique) de la plaque 48 mm
Quantité 1/boîte
Type de produit Entonnoir Buchner