Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir Buchner en porcelaine
Utilisez ces entonnoirs pour une variété d’applications. Les entonnoirs Büchner en porcelaine Haldenwanger™ sont fabriqués en porcelaine de laboratoire optimisée.
Marque:  Haldenwanger™ 127C/4A
Code produit. 10027440
  • 309.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Disponible avec plaque de filtration perforée fixe
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
1.25 ml
235 mm
Pour papier filtre
1 unité
Porcelaine
155 mm
155 mm
Entonnoir Buchner