Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Le sachet contient 960 échantillons du polymère
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des poches faciles à utiliser. La matrice de séparation POP-6 est optimisée pour le séquençage standard et l’analyse des fragments.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
Les modèles POP-4, POP-6 et POP-7 sont présentés sous un format pratique, dans un conditionnement en sachets de divers formats d’échantillons. La matrice de séparation POP-6 est optimisée pour le séquençage standard et l’analyse des fragments.
• Simplicité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
• Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce / lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
• Formulation fiable : formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
• Réapprovisionnable : permet une utilisation répétée des capillaires
Résultats reproductibles
Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique. Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité. Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une plage de dimensions connue à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifique.
Large éventail de choix
Les polymères POP-7 sont très polyvalents ; ils sont conçus pour un grand nombre d’applications de séquençage, qu’elle qu’en soit la longueur, ainsi que pour l’analyse de fragments. Les polymères POP-4 sont spécifiquement conçus pour les applications d’identification humaine / médico-légales. Les polymères POP-6, quant à eux, sont parfaitement adaptés à certaines applications de séquençage (et d’analyse de fragments).
Pour les sachets partiellement utilisés devant être conservés, il est conseillé d’installer un bouchon (4412619) venant se loger dans l’ouverture du sachet.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 960 Samples |
| À utiliser avec (application) | Séquençage standard, analyse de fragments (dénaturation) |
| Gamme de produits | POP-6 |
Usage exclusivement réservé à la recherche