Learn More
Applied Biosystems™ POP-4™ Polymer, for 3500/SeqStudio™ Flex
Code produit. 15839826 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
384 échantillons
960 Samples
96 échantillons
Conditionnement:
1 pièce
384 pièces
96 pièces
960 pièces
Code produit. 15839826
Marque: Applied Biosystems™ 4393710
Edge
Includes
Le sachet contient 960 échantillons du polymère. Conserver le sachet entre 2 et 8°C jusqu’à ce qu’il soit prêt à l’emploi.
Les modèles POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés de manière pratique dans des sachets faciles à utiliser. La matrice de séparation POP-4 est optimisée pour les applications d’identification humaine / médico-légales.
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des poches faciles à utiliser, la matrice de séparation POP-4 est optimisée pour les applications HID/médico-légales.Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique.Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité.Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une certaine taille (plage de dimensions connue) à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifiques.
POP-4, POP-6 et POP-7 sont proposés sous un format pratique, dans des sachets faciles à utiliser, dans plusieurs formats d’échantillon. La matrice de séparation POP-4 est optimisée pour les applications d’identification humaine / médico-légales. 
Simplicité d’utilisation : Pré-formulation dans une poche à usage unique permettant de gagner du temps, tout en garantissant fiabilité et homogénéité
Marquage d’identification par fréquences radio (RFID) : suivi simple d’informations importantes telles que le numéro de pièce / lot, le nombre d’échantillons restants et les dates de péremption (informations affichées sur le tableau de bord)
Formulation fiable : formulé pour les applications de séquençage et d’analyse des fragments
Réapprovisionnable : permet une utilisation répétée des capillaires
Résultats reproductibles
Les polymères POP forment un revêtement dynamique au niveau de la paroi capillaire pour le contrôle du flux électro-osmotique. Son excellente qualité et son uniformité permettent de lever les hypothèses et d’assurer la reproductibilité. Les polymères POP sont spécifiquement formulés pour séparer les fragments d’ADN d’une plage de dimensions connue à une résolution souhaitée et pendant une durée spécifique.
Large éventail de choix
Les polymères POP-7 sont très polyvalents ; ils sont conçus pour un grand nombre d’applications de séquençage, qu’elle qu’en soit la longueur, ainsi que pour l’analyse de fragments. Les polymères POP-4 sont spécifiquement conçus pour les applications d’identification humaine / médico-légales. Les polymères POP-6, quant à eux, sont parfaitement adaptés à certaines applications de séquençage (et d’analyse de fragments).
Pour les sachets partiellement utilisés devant être conservés, il est conseillé d’installer un bouchon (4412619) venant se loger dans l’ouverture du sachet.
Informations sur la commande
96 échantillons
Pour les poches partiellement utilisées devant être stockées, il est conseillé d’installer un bouchon (4412619) venant se loger dans l’ouverture de la poche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 960 Samples
À utiliser avec (application) Identification humaine
Gamme de produits POP-4
Usage exclusivement réservé à la recherche