Learn More
Bohlender™ Coupleurs d’agitation Globe en POM BOLA™
Utilisez ces coupleurs avec des centrifugeuses à des vitesses pouvant atteindre 1 200 tours par minute. Les coupleurs d’agitation Globe en POM Bohlender™ BOLA™ ont une bonne résistance mécanique et une capacité de transmission puissante pouvant atteindre 300 Ncm.
142.00€ - 428.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Idéal pour équilibrer le désalignement de l’axe entre l’agitateur et l’arbre d’agitateur |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Couplage d’agitateur |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10632543
|
Bohlender™
C399-12 |
l 8 mm |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10050152
|
Bohlender™
C398-12 |
8 mm |
274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044374
|
Bohlender™
C398-08 |
6,5 mm |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Forces centrifuges très faibles en raison d’un poids faible
- Convient à la rotation à gauche ou à droite (sauf pour le filetage GL 10 : pas de rotation à gauche possible)
- Pas de résonance
- Assemblage simple au moyen de raccords à vis avec anneaux de serrage
- Le pivot (90 mm de long) peut être raccourci par l’utilisateur
- Mauvais alignement des axes de 10 mm maximum
Spécification
Idéal pour équilibrer le désalignement de l’axe entre l’agitateur et l’arbre d’agitateur | |
1/boîte | |
Couplage d’agitateur |