Learn More
Bohlender™ Coupleurs d’agitation Globe en POM BOLA™
Utilisez ces coupleurs avec des centrifugeuses à des vitesses pouvant atteindre 1 200 tours par minute. Les coupleurs d’agitation Globe en POM Bohlender™ BOLA™ ont une bonne résistance mécanique et une capacité de transmission puissante pouvant atteindre 300 Ncm.
Marque:  Bohlender™ C398-08
Code produit. 10044374
  • 142.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Forces centrifuges très faibles en raison d’un poids faible
  • Convient à la rotation à gauche ou à droite (sauf pour le filetage GL 10 : pas de rotation à gauche possible)
  • Pas de résonance
  • Assemblage simple au moyen de raccords à vis avec anneaux de serrage
  • Le pivot (90 mm de long) peut être raccourci par l’utilisateur
  • Mauvais alignement maximum des axes de 10 mm
Spécification
Spécification
6,5 mm
190 mm
Couplage d’agitateur
Idéal pour équilibrer le désalignement de l’axe entre l’agitateur et l’arbre d’agitateur
1/boîte