Learn More
Cytiva Vanne de moteur POM/FPM/Caoutchouc fluoré/Polyéthylène/PFR/Polypropylène
Peut être insérée dans le circuit de flux sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons
Marque:  Cytiva 19-0016-01
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.09400kg
Code produit. 11370152
  • 560.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Deux séries de vannes manuelles à basse pression sont disponibles, y compris la série économique LV conçue pour les systèmes à colonne C (voir colonnes C) et pour d’autres applications à des pressions allant jusqu’à 3 bar (0,3 MPa, 42 psi).
  • Une gamme de vannes manuelles et automatisées répondant à diverses exigences en matière de performances.
  • Conçues pour la biocompatibilité et des années de service fiable, chacune peut être insérée dans le circuit d’écoulement sans provoquer de mélange ou de dilution inutile des échantillons.
Spécification
Spécification
3 bar
4 Ports