Learn More
VITLAB™ Forceps à bout arrondi POM
Click to view available options
Longueur (métrique):
180 mm
250 mm
Conditionnement:
25 pièces
5 pièces
Description
Les pinces à dissection sans verrouillage sont conçues pour saisir et tenir de petits objets aux endroits que les doigts ne peuvent pas atteindre ou lorsqu’un niveau supérieur de stabilité de préhension ou de manipulation stérile est nécessaire. Ces pinces brucelles jaunes en polyoxyméthylène sont conçues pour une manipulation optimale des objets.
- Les extrémités arrondies et émoussées garantissent une préhension sûre des petits objets
- Les rainures sur l’extérieur offrent une préhension optimale pour une manipulation sûre
- Les forceps longs (180 et 250 mm) offrent une bonne portée pour une utilisation avec le transfert et la décantation
- En polyoxyméthylène (POM) durable
- Grande élasticité pour un fonctionnement facile
- Utilisable avec des alcools aliphatiques, de l’éther, des aldéhydes, des hydrocarbures, des cétones et des alcalis
- Non recommandé pour une utilisation avec des esters, des acides et des agents oxydants ou dans un micro-ondes
- Autoclavable pour le nettoyage / la stérilisation (un autoclavage fréquent peut réduire la stabilité mécanique)
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Arrondi |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Type de produit | Forceps, dissection sans verrouillage |
| Finition | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Mise en bouteille et décantation |
| Modèle | Rainures à l’extérieur |