Learn More
Pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
18,0 cm
25,0 cm
Unit Size:
1 pièce
Description
En polyoxyméthylène (POM). Les pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™ conviennent à plusieurs applications.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Disponible avec extrémités pointues ou arrondies
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Specifications
Specifications
| Type de pointe | Rond |
| Longueur (impériale) | 9,84 in |
| Matériau | PMP |
| Longueur (métrique) | 25,0 cm |
| Type de produit | Pinces |
| À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sécurisée des échantillons |
| Dimensions (L x l) | 250 mm de long |
| Quantité | Chaque |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction