Learn More
Pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™
Click to view available options
Longueur (métrique):
18,0 cm
25,0 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
En polyoxyméthylène (POM). Les pinces brucelles autoclavables en POM Azlon™ conviennent à plusieurs applications.
- Pinces brucelles autoclavables de haute qualité
- Pointes arrondies
- Poignées fines dentelées pour une manipulation sécurisée des échantillons
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rond |
| Longueur (impériale) | 7,09 in |
| Matériau | POM |
| Longueur (métrique) | 18,0 cm |
| Type de produit | Pinces |
| À utiliser avec (application) | Pour une manipulation sécurisée des échantillons |
| Dimensions (L x l) | 180 mm de long |
| Quantité | Chaque |