Learn More
Contec™ Polywipe-C Wipes
BIOPHARMA
Utilisez moins de solvants et optimisez le contrôle et la cohérence des procédés au cours des applications de nettoyage universelles et critiques. Les lingettes Contec™ Polywipe-C sont saturées avec une solution 100 % IPA ou 70 % isopropanol /30 % eau déionisée.
Marque:  Contec™ PSCS0012-BPR
772.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17284523
  • 1015.00€ / 480 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les lingettes légères comportent des bords scellés au laser. Elles sont blanchies et saturées dans un environnement Contec de classe ISO 4 afin que les niveaux en particules, fibres et résidus extractibles soient le plus bas possible
  • Lingettes texturées efficaces, mais qui assurent un nettoyage sans rayures
  • Faites en maille texturée 100 % polyester
  • Saturées avec une solution 100 % IPA ou 70 % isopropanol /30 % eau déionisée
  • Réduction des COV associés à l’IPA
  • Pochette refermable pour préserver la propreté et les niveaux de saturation des solvants
Spécification
Spécification
Lingettes PolyWipe-C
30 cm
30 cm
Non autoclavable
30 x 30 cm (12 x 12 in)
1-ply
Non stérile
12 in
12 in
Knitted Polyester
Single-use
Idéal pour le nettoyage des outils, instruments et autres équipements
70% IPA/30% eau DI
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.