Learn More
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents
Polyvinylpyrrolidone, > -95 %, C6H9NO, numéro CAS 9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-éthényl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidine-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500 g
31.00€ - 96.42€
Identifiants chimiques
CAS | 9003-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H9NO)n |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.14 |
Numéro MDL | MFCD01076626 |
Clé InChI | WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone |
CID PubChem | 6917 |
ChEBI | CHEBI:82551 |
Nom IUPAC | 1-éthénylpyrrolidine-2-one |
SMILES | *-CC(-*)N1CCCC1=O |
Description
Polyvinylpyrrolidone, > -95 %, C6H9NO, numéro CAS 9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-éthényl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidine-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500 g
Polyvinyle Pyrrolidone est un composant du réactif de Denhardt, couramment utilisé dans les procédures d’hybridation des acides nucléiques.Identifiants chimiques
9003-39-8 | |
111.14 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
6917 | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one |
(C6H9NO)n | |
MFCD01076626 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
CHEBI:82551 | |
*-CC(-*)N1CCCC1=O |
Spécification
Polyvinylpyrrolidone | |
3 to 7 | |
Solide | |
0.05% max. | |
(base sèche)≥95 % | |
MFCD01076626 | |
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone | |
*-CC(-*)N1CCCC1=O | |
111.14 | |
CHEBI:82551 | |
Pass Test |
Blanc | |
9003-39-8 | |
100°C | |
≥95 % | |
(C6H9NO)n | |
15, 7814 | |
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N | |
1-éthénylpyrrolidine-2-one | |
6917 | |
≥95% |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : RT