Learn More
Polyvinylpyrrolidone, M.W. moyen 8,000, K16-18, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10134760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10134760
Marque: Thermo Scientific Acros 227465000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9003-39-8
Formule moléculaire (C6H9NO)n
Poids moléculaire (g/mol) 111.14
Numéro MDL MFCD01076626
Clé InChI WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CID PubChem 6917
ChEBI CHEBI:82551
Nom IUPAC 1-éthénylpyrrolidine-2-one
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyvinylpyrrolidone
Couleur Blanc ou blanc / jaune
Note relative au nom K16-18
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre ou paillettes
Point de fusion 130.0°C
Merck Index 15, 7814
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Quantité 500 g
Point d’éclair >215°C
Pourcentage de pureté 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC)
Identification Positive
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Eau 5% Max. (K.F.)