Learn More
Cytiva Hotte en polychlorure de vinyle
Cette hotte riche, robuste, fiable, en polychlorure de vinyle présente un éclairage fluorescent pour tubes.
Marque: Cytiva 2649
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hotte filtrante en polychlorure de vinyle avec éclairage fluorescent pour tubes
- PVC Sorbridge standard (= hotte filtrante de registre)
- Panneau arrière en PVC sur toute la largeur de la hotte filtrante
- Guidez l’air vers haut et en bas
- Utilise tous les types de solvants, produits volatils, poudres, condensation
Spécification
Hotte de laboratoire | |
PVC | |
1 de chaque |
Tube fluorescent à reflets | |
NFX 15-210 de classe B et EN 14175 | |
180 cm |