Learn More
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane
BIOPHARMA
Empêchez la saleté, la poussière et les bactéries d’entrer dans les laboratoires grâce au tapis adhésif en polyuréthane Nitritex™.
Marque:  Nitritex™ STB2645
116.74 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15238318
  • 178.00€ / 4 pièces
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tapis pour utilisation dans des environnements de laboratoire contrôlés
  • Rectangulaires
  • PUR
  • Blanc ou bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015
26 x 45 in
Bleu
PUR
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot230316 Type de certificatCertificat de conformité Date07/03/2025 Catalog NumberSTB2645
Numéro de lot230472 Type de certificatCertificat de conformité Date21/08/2024 Catalog NumberSTB2645
Numéro de lot230102 Type de certificatCertificat de conformité Date09/07/2024 Catalog NumberSTB2645
Numéro de lot21-1025 Type de certificatCertificat de conformité Date31/08/2023 Catalog NumberSTB2645
Numéro de lot230590 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/05/2024 Catalog NumberSTB2645
Nom du produit
Nitritex™ Tapis adhésif en polyuréthane > Taille : 26 x 45 po, Bleu