Learn More
Navailles Tabouret en polyuréthane
Ce tabouret en polyuréthane se règle facilement.La conception est résistante à l’abrasion sans agrafes ni coutures.
172.00€ - 315.00€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
Certifications/Conformité | EN 1021-1, EN 1021-2 |
À utiliser avec (application) | Laboratoires, Industrie chimique |
Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17466182
|
Navailles
7NN 10NBNR 00 905 |
de 470 à 600 mm |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17456182
|
Navailles
7NN 10GHJR 02 905 |
de 580 à 820 mm |
315.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Base renforcée à 5 branches avec roulettes en nylon pour usage intensif
- Colonne de levage de gaz avec réglage en hauteur et amortisseur
- Assise ronde en polyuréthane noir
Spécification
Oui | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Colonne de levage pneumatique | |
120 kg | |
Roues en nylon à usage intensif | |
55 cm |
Pas d’accoudoirs | |
Laboratoires, Industrie chimique | |
265 lb | |
8 ans | |
21,7 in | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Navailles Tabouret en polyuréthane