Learn More
mb2 Siège ESD en polyuréthane
Click to view available options
Capacité:
Patins
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Siège antistatique
- Vérin en acier chromé à gaz
- Piétement 5 branches en aluminium poli
- Siège noir patins ESD
Spécification
Spécification
| Type de produit | Siège ESD |
| Couleur | Black |
| Réglable (hauteur) | Yes |
| Réglable | Height |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de dossier | Standard |
| Hauteur (métrique) | 560 mm |
| Capacité | Patins |
| Quantité | 1 de chaque |
| Hauteur de siège | 540 to 480 mm |
| Afficher plus |