Description
- Mousse douce à absorption d’énergie
- Surface texturée qui aide à maintenir les bouchons en place
- Résistance à l’humidité afin de maintenir un temps d’expansion constant, même dans des environnements humides
- Le distributeur sert à rappeler de porter une protection auditive et à faciliter l’accès aux bouchons d’oreille
Spécification
Spécification
Couleur | Jaune vif |
Certifications/Conformité | Approuvé CE |
À utiliser avec (application) | Pour distributeurs One-Touch |
Paires par paquet | 500 paires |
Type de produit | Flacon de recharge de bouchons d’oreille |
Jetable | Oui |
Matériau | Polyuréthane |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Boîte de recharge E-A-R™ Classic™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu