Learn More
Navailles Fauteuil Asynchronous en polyuréthane
Le fauteuil Asynchronous en polyuréthane est entièrement et facilement réglable, doté d’une surface confortable et aérée.Fabriqué sans agrafes ni coutures.
523.00€ - 600.00€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
Certifications/Conformité | EN 1021-1, EN 1021-2 |
À utiliser avec (application) | Laboratoires, Industrie chimique |
Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Type de roue | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur de siège | Type de roue | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17416182
|
Navailles
7NG 40GBLU 00 905 |
de 460 à 590 mm | Roues avec pneus en caoutchouc |
523.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17426182
|
Navailles
7NG 40GHLP 01 905 |
de 560 à 800 mm | Aucun |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Base chromée renforcée à 5 branches, résistante aux rayures
- Colonne de levage de gaz chromée pour le réglage en hauteur avec amortisseur
- Siège ergonomique et dossier en polyuréthane souple noir
- Inclinaison du siège et du dossier réglables indépendamment par un levier actionnable du bout des doigts
Spécification
Oui | |
EN 1021-1, EN 1021-2 | |
Colonne de levage pneumatique | |
120 kg | |
23,2 in | |
Noir |
Pas d’accoudoirs | |
Laboratoires, Industrie chimique | |
265 lb | |
8 ans | |
59 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Navailles Fauteuil Asynchronous en polyuréthane