Learn More
Kinematica™ Supports pour homogénéisateur Polytron™ : Anneaux de sécurité
Empêche l’homogénéisateur de se déplacer hors de sa position.
Marque:  Kinematica™ 11045035
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10002153
  • 54.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-10-2024
Description
L’anneau de sécurité empêche une descente non contrôlée de l’unité d’entraînement. Peut également être utilisé pour fixer la hauteur de l’unité d’entraînement.
Spécification
Spécification
Anneau de positionnement de sécurité
Acier inoxydable
Support ST-P10/600