Learn More
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D & 2500E Generator/Probes
Code produit. p-7220997 Tous les produits Kinematica Produits
Click to view available options
Type de fond:
Dents de scie
Dents de scie jetables
Diamètre (métrique):
3 mm
5 mm
7 mm
7 mm
12 mm
Longueur (métrique) de l’arbre:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
Code produit. 10795524
Marque: Kinematica™ 11030012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les générateurs les plus polyvalents sur le marché, les agrégats de dispersion POLYTRON™ sont pilotés par solution, spécialement conçus en fonction du marché du client.Pour différents récipients de mélange, les agrégats POLYTRON varient en termes de conception, de procédés et d’échantillons, et de longueur d’arbre.
Les agrégats de dispersion Polytron™ sont disponibles dans différentes conceptions, comme le rotor avec couteaux pour précoupe, le rotor / stator avec plusieurs rangées de dents pour les émulsions fines ou doubles, les joints mécaniques pour les applications de vide et de pression, etc.
  • /2 Conception : Géométrie universelle pour l’émulsion, la suspension, la dispersion et l’extraction d’échantillons
  • Conception en W : Utilisé pour les échantillons fibreux ou filandreux
  • Conception en M : Rotor avec couteaux de prédécoupage, idéal pour disperser les échantillons de plus grand diamètre que les rotors
  • Conception Biotrona : Tête mélangeuse à agitation élevée pour échantillons hautement visqueux
  • Autoclavable
  • Comprend le manuel d’instructions et un outil pour faciliter le démontage
  • Le système de couplage Click and Go permet un assemblage d’une seule main
  • Garantie : 2 ans
Spécification
Type de produit Sonde
Vitesse 5 m/s
Plage de volume (métrique) 0,1 à 5 ml
Diamètre (métrique) 5 mm
Longueur (métrique) 85 mm
Longueur (métrique) de l’arbre 85 mm
Matériau Acier inox 316 litres
Type de fond Dents de scie
À utiliser avec (application) Dispersion, émulsions, réduction de la taille, suspension, déagglomérat, encapsulations, extractions
À utiliser avec (équipement) Homogénéiseurs Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E
Modèle PT-DA 05/2EC-E085
Méthode de stérilisation Autoclave