Learn More
Saint-Gobain Cordon en PTFE Chemware™
Code produit. 10052664
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,8 mm
Conditionnement:
61m
Code produit. 10052664
Marque: Saint-Gobain D1069137
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cordon en PTFE Saint Gobain Performance Plastics™ Chemware™ résistant au pouvoir adhérent de pratiquement n’importe quel matériau, et peut être utilisé pour fixer les bords d’un tapis de laboratoire et créer un panier de trempage pour les bains corrosifs.
Corde PTFE
• Totalement inerte chimiquement
• Non adhérent et non mouillant
• Corde en PTFE PTFE pour toutes les applications en environnement agressif
• Permet d'immerger les échantillons à l'aide d'un sac créé à partir du filet PTFE
• Corde PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,8 mm
Longueur (métrique) 61 m (per Roll)
Matériau PTFE