Learn More
Masterflex™ Débitmètres en polysulfone pour eau
Marque: Masterflex™ 32472-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Débitmètre liquide fort débit• Lecture directe enL/min d'eau
• Débit jusqu'à 500L/min eau
• Précision ±3% lecture
• Construction en polysulfone, bonne résistance chimique
• Débitmètre à lecture directe pour montage en ligne
• Construction en polysulfone résistant à la chaleur et aux attaques chimiques
• Tube débitmétrique en polysulfone
• Flotteur et guide en acier inox 316
• Joints Viton
• Débitmètre 3 à 155L/min
• Débitmètre liquide
Spécification
Débitmètre à section variable | |
Acier inoxydable (316) | |
1 po NPT (F) | |
370 mm | |
De 3 à 38 LPM |
± 3 % (pleine échelle) | |
150 psi | |
Débitmètres en ligne standard, haute capacité ou ultra-pure | |
100°C |