Learn More
Cole-Parmer™ Bouchon étanche tout plastique à déconnexion rapide en polysulfone
Click to view available options
À utiliser avec:
Pour tubulure de 0,37 po. de D.I.
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau | PSU |
| À utiliser avec | Pour tubulure de 0,37 po. de D.I. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 5/boîte |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 148 °C |
| Type de produit | Bouchon étanche à déconnexion rapide |