Learn More
Brand™ Nacelles de pesée carrées en PS
Code produit. p-8010377 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
7 ml
100 mL
250 ml
Longueur (métrique):
45 mm
84 mm
140 mm
Largeur (métrique):
44 mm
84 mm
140 mm
Hauteur (métrique):
7 mm
21 mm
24 mm
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10449332
Marque: Brand™ 155542
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS résistant aux chocs. Les nacelles de pesée de forme carrée en PS BRAND™ sont légères, plates et parfaitement adaptées à la pesée. Antistatiques. L’épaisseur des parois est d’environ 0,2 mm.
  • En PS résistant aux chocs.
  • Antistatiques.
  • Conception plate et légère.
  • Idéales pour la pesée.
  • Épaisseur des parois d’environ 0,2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Idéal pour la pesée
Épaisseur 0,2 mm
Dimensions (L x l x H) 84 x 84 mm ; 84 x 84 x 24 mm
Longueur (métrique) 84 mm
Largeur (métrique) 84 mm
Hauteur (métrique) 24 mm