Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Petri avec orifice d’aération en polystyrène
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Diamètre (métrique):
35 mm
60 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
Conditionnement:
1 pièce
740 pièces
Description
- Avec orifice d’aération pour un meilleur échange gazeux
- En polystyrène transparent pour des analyses optimales par microscopie
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Surface de culture | 8,5 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte de Petri |
| Nbre par carton | 740 |
| Évent | Oui |
| Dimensions (Dia. x H) | 35 x 10 mm |
| Hauteur (métrique) | 10 mm |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire.