Learn More
Kartell™ Cuves de spectrophotométrie
Fabrication en PS optique ou PMMA de grade UV pour un trajet optique clair et net avec indication du sens du trajet optique. Les cuves de spectrophotométrie Kartell™ sont idéales pour les applications de spectrophotométrie.
15.70€ - 253.00€
Spécification
Jetable Oui
Matériau PS
Longueur (métrique) 12 mm
Certifications/Conformité CE-IVD
Longueur du trajet optique 10 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 9
Code produit Marque Capacité (métrique) Wavelength Range Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Wavelength Range Type Prix Quantité et disponibilité  
10663852
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0194800
1,5 ml De 280 à 800 nm Cellule semi-micro
34.05€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10472511
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0194100
2,5 ml De 280 à 800 nm Cellule semi-micro
29.75€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10781791
Afficher les documents
Kartell™
0194000
2,5 ml De 340 à 800 nm Cellule semi-micro
16.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10462511
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0193900
4,5 mL De 280 à 800 nm Macro cellule
24.10€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10116390
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0193700
4,5 mL De 340 à 800 nm Macro cellule
19.90€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11388773
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0196100
4,5 mL De 280 à 800 nm Cuvette
15.70€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10368834
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0196000
4,5 mL De 340 à 800 nm Cuvette
20.45€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12553397
Afficher les documents
Kartell™
0196000
4,5 mL De 340 à 800 nm Cuvette N/A N/A N/A
10071091
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0193800
1,5 ml De 340 à 800 nm Cellule semi-micro
24.30€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Fabrication en PS optique ou PMMA de grade UV pour un trajet optique clair et net avec indication du sens du trajet optique. Les cuves de spectrophotométrie Kartell™ sont idéales pour les applications de spectrophotométrie.
  • Équipée de parois optiquement usinées (faces optiques) pour garantir une transparence optimale le long du champ spectral
    • Gamme polystrène : 340 nm à 800 nm
    • Plage UV : 280 à 800 nm
  • Longueur de trajet optique : 10 mm
  • Compatible avec la plupart des spectrophotomètres et photomètres sur le marché
  • Modification d’absorption : dans l’intervalle de ±1 %
  • Marquage CE, approuvé par l’IVD
Spécification
Spécification
Oui
12 mm
10 mm
12 mm
PS
CE-IVD
Spectrophotométrie
Pour la spectrophotométrie et la plupart des applications biologiques et biotechnologiques
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Cuves de spectrophotométrie