Learn More
Semadeni™ Pinces brucelles en PS
Code produit. p-8000780
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
125 mm
Modèle:
Conditionnement en vrac
Emballage individuel
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11840090
Marque: Semadeni™ 161
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces pinces brucelles à usage général pour de nombreuses applications de laboratoire. Les pinces brucelles en PS Semadeni™ possèdent des branches et des extrémités arrondies striées.
  • Pinces brucelles à usage général en polystyrène (PS) transparent
Spécification
Type de pointe Droites, rondes
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Pinces
Quantité (nbre par cas) 100/boîte
Type Pinces
Modèle Emballage individuel