Learn More
Cole-Parmer™ Récipient pour boîtes de polystyrène
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
3,5 cm
Conditionnement:
24 pièces
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle à loquet |
| Matériau | PS |
| À utiliser avec (application) | Manutention des matériaux [EN] |
| Type de produit | Récipient de stockage |
| Quantité | 24/boîte |
| Longueur (métrique) | 21 cm |
| Longueur (impériale) | 8,25 in |
| Largeur (métrique) | 11,4 cm |
| Largeur (impériale) | 4,5 po |
| Hauteur (métrique) | 3,5 cm |
| Afficher plus |