Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage en polystyrène
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
150 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Arrondie avec des poignées moulées |
| Matériau | Polystyrène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Flacon récepteur |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.