Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage en polystyrène
GREENER_CHOICE
Réduisez le risque de contamination croisée grâce aux flacons de culture stériles et à usage unique en polystyrène. À utiliser avec les filtres adaptables sur flacons ou comme récipients de rechange ou supplémentaire pour les unités de filtration. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
Marque:  Fisherbrand™ FB12566514
95.76 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15913317
  • 149.00€ / 24 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Bouchon pour flacons à vis stérile conditionné individuellement
Description
Description
  • Arrondie avec des poignées moulées
  • PS
  • Graduations moulées
  • Stérile
Certifications
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Arrondie avec des poignées moulées
Stérile
250 ml
Polystyrène
Flacon récepteur
Vidéos
  • Talking Points - Fisherbrand Filter Units
    Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Filter Units
    FDS
    Documents Certificats
    Promotions
    Promotions
    • Plusieurs fabricants
      Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
      Code promotionnel: 24134
      Expire2025-03-31
      Jours
      17
      Heures
      15
      Minutes
      21
      Secondes
      36
    • Plusieurs fabricants
      Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
      Code promotionnel: 24155
      Expire2025-04-30
      Jours
      47
      Heures
      15
      Minutes
      21
      Secondes
      36
      Hot Deal
      *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
      Conditions générales de vente Voir détails promo
    Correction du contenu d'un produit
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Flacons de stockage en polystyrène > Flacon récepteur de 250 ml
    Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.