Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage en polystyrène
Réduisez le risque de contamination croisée grâce aux flacons de culture stériles et à usage unique en polystyrène. À utiliser avec les filtres adaptables sur flacons ou comme récipients de rechange ou supplémentaire pour les unités de filtration. Parfaits comme récipients de stockage à usage unique.
Marque: Fisherbrand™
51.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.92600kg
Includes: Bouchon pour flacons à vis stérile conditionné individuellement
Description
- Arrondie avec des poignées moulées
- PS
- Graduations moulées
- Stérile
Certifications
Apyrogène selon la norme USP, non cytotoxique d’un lot à un autre, stérilisé d’un lot à l’autre
Spécification
Arrondie avec des poignées moulées | |
Stérile | |
150 ml |
Polystyrène | |
Flacon récepteur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.