Learn More
Heathrow Scientific™ Réservoir de réactif en conditionnement individuel stérile en polystyrène
Les réservoirs de réactif bénéficient d’une conception renouvelée et moderne avec des fonctionnalités améliorées pour rationaliser les procédures de pipetage.
241.00€
Spécification
Couleur | blanc |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Stérile |
Type | Réservoir de réactif |
Conditionnement | Conditionnement individuel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16351076
|
Heathrow Scientific™
120750 |
55 ml |
241.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le fond en ‘’v’’ permet un accès total au réactif et son aspiration intégrale.
- Les parois épaisses et la base large renforcent la stabilité et la solidité, facilitant la manipulation du réservoir sans déformation du produit et réduisant les débordements
- Les réservoirs sont empilables de manière pratique grâce à une conception d’emboîtement unique qui facilite la séparation
- Conçus pour rester à plat sur la paillasse et ne pas se déformer
- Stérile, en sachet hermétique, stérilisé par faisceau d’électrons
- Sans DNase, RNase ni pyrogènes
- En sachets hermétiques à ouverture facile
- Certificat de qualité sur demande
- Jetable
Spécification
blanc | |
Stérile | |
Conditionnement individuel | |
1 bac de fond | |
Alvéolé |
Polystyrène | |
Réservoir de réactif | |
Non | |
Oui |