Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée standard en forme de losange en PS Fisherbrand™ présente une surface lisse flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.
Marque: Fisherbrand™ HS1427BF
30.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
- Fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
- 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Plat | |
Noir | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée | |
78 x 56 x 14 mm | |
56 mm |
30 mL | |
Jetable | |
Diamant | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
78 mm | |
14 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30