Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS
Code produit. 12932840 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
30 mL
100 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12932840
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée standard en forme de losange en PS Fisherbrand™ présente une surface lisse flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Blanc
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Diamant
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions (L x l x H) 55 x 35 x 6 mm
Longueur (métrique) 55 mm
Largeur (métrique) 35 mm
Hauteur (métrique) 6 mm