Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS
Conçue pour un versement précis et une perte minimale d’échantillon. La nacelle de pesée standard en forme de losange en PS Fisherbrand™ présente une surface lisse flexible. Les nacelles jetables possèdent un fond plat et stable et peuvent être utilisées dans différents environnements de laboratoire et pour de nombreuses applications.
Marque:  Fisherbrand™ HS1424CF
46.51 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12387552
  • 71.35€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Présente une forme en diamant flexible pour un versement précis
  • Fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inerte et résistante aux acides dilués et solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Peut être utilisée avec des analyseurs d’humidité à micro-ondes.
  • 500 nacelles conformes FDA/qualité alimentaire par boîte
Spécification
Spécification
Plat
Blanc
Polystyrène
Nacelle de pesée
119 x 90 x 19 mm
90 mm
100 ml
Jetable
Diamant
Analyseur d’humidité à micro-ondes
119 mm
19 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard en forme de losange en PS > Couleur : Blanc : 100 ml