Learn More
Gosselin™ Boîte de Pétri ronde en PS sans orifice d’aération
Utilisée dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques.
Marque: Gosselin™ BH90B-102
Description
- À utiliser dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales, industrielles et microbiologiques
Spécification
CE N 1935/2004, ISO 11137 : Stérilisée par irradiation au niveau SAL 10-6 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
Non | |
90 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
28/sachet | |
14,2 mm |