Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
Marque:  Multiroir™ 39105
Code produit. 11778361
Description
Description
  • Multi-usage
  • En PS
  • Rectangulaires
Spécification
Spécification
Bleu
(Intérieur) 175 mm, 205 mm (extérieur)
Plateau
1/boîte
(Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
PS
(Intérieur) 100 mm, 130 mm (extérieur)
Rectangulaires
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS > Dimensions : 205L x 130 lx H 34 mm ; bleu