Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
Marque: Multiroir™ 39206
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Multi-usage
- En PS
- Rectangulaires
Spécification
Rouge | |
(Intérieur) 210 mm, 260 mm (extérieur) | |
Plateau | |
1/boîte |
(Intérieur) 40 mm, 42 mm (extérieur) | |
PS | |
(Intérieur) 150 mm, 196 mm (extérieur) | |
Rectangulaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS > Dimensions : 260 x 196 x 42 mm (L x l x H) ; Rouge
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu