Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Click to view available options
Hauteur (métrique):
(Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
(Intérieur) 40 mm, 42 mm (extérieur)
42 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Multi-usage
- En PS
- Rectangulaires
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 42 mm |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Matériau | PS |
| Type | Plateau |
| Largeur (métrique) | 196 mm |
| Nb par paquet | 1/boîte |